Drukuj
2,6-Dibromonaftalen 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR46098-1G OR46098-25G OR46098-5G
APOSOR46098-1GEA 131 PLN
APOSOR46098-1G APOSOR46098-25G APOSOR46098-5G
2,6-Dibromonaftalen 99%
2,6-Dibromonaftalen
Formuła: C₁₀H₆Br₂
Temp. topnienia: 158…163 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01026462
Numer CAS: 13720-06-4
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS,III