Drukuj
4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR46097-5G OR46097-1G
APOSOR46097-5GEA 189 PLN
APOSOR46097-5G APOSOR46097-1G
4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl
4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl
Formuła: C₁₆H₁₇Br
Temp. Wrzenia: 152 °C/2mmHg
Temp. topnienia: 140…143 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01321141
Numer CAS: 162258-89-1