Drukuj
Tridecanol (mixture of isomers)
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Tridecyl Alcohol
OR46094-10G OR46094-1G
APOSOR46094-10GEA 124 PLN
APOSOR46094-10G APOSOR46094-1G
Tridecanol (mixture of isomers)
Tridecanol (mixture of isomers)
Formuła: C₁₃H₂₈O
Temp. Wrzenia: 155…156 °C/15mmHg
Temp. topnienia: 29…34 °C
Gęstość: 0,822 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01778419
Numer CAS: 26248-42-0