Drukuj
3-Bromo-4-chloro-5-nitropirydyna
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR46093-100G OR46093-25G OR46093-5G
APOSOR46093-100GEA 2090 PLN
APOSOR46093-100G APOSOR46093-25G APOSOR46093-5G
3-Bromo-4-chloro-5-nitropirydyna
3-Bromo-4-chloro-5-nitropirydyna
Formuła: C₅H₂BrClN₂O₂
MW: 237.44 g/mol
Temp. topnienia: 49…50 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07368836
Numer CAS: 31872-63-6