Drukuj
5-Methoxy-2-methylindole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Methoxy-2-methyl-1H-indole
OR46076-25G OR46076-5G
APOSOR46076-25GEA 1300 PLN
APOSOR46076-25G APOSOR46076-5G
5-Methoxy-2-methylindole 97%
5-Methoxy-2-methylindole
Formuła: C₁₀H₁₁NO
Temp. topnienia: 85…88 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005620
Numer CAS: 1076-74-0