Drukuj
Methyl-3-chloro-4-cyanobenzoate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-CHLORO-4-(METHOXYCARBONYL)BENZONITRILE, Methyl 3-chloro-4-cyanobenzoate, 3-CHLORO-4-CYANO-BENZOIC ACID METHYL ESTER
OR46071-100MG OR46071-250MG OR46071-1G
APOSOR46071-100MGEA 422 PLN
APOSOR46071-100MG APOSOR46071-250MG APOSOR46071-1G
Methyl-3-chloro-4-cyanobenzoate 98%
Methyl-3-chloro-4-cyanobenzoate
Formuła: C₉H₆ClNO₂
MW: 195.602 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12756074
Numer CAS: 214759-66-7