Drukuj
3-Bromo-5-chloroanthranilic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-3-bromo-5-chlorobenzoic acid
OR46070-1G OR46070-5G OR46070-25G OR46070-10G
APOSOR46070-1GEA 189 PLN
APOSOR46070-1G APOSOR46070-5G APOSOR46070-25G APOSOR46070-10G
3-Bromo-5-chloroanthranilic acid 97%
3-Bromo-5-chloroanthranilic acid
Formuła: C₇H₅BrClNO₂
MW: 250.4771 g/mol
Temp. topnienia: 225…229 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04035658
Numer CAS: 41198-02-1