Drukuj
Kwas 3-metylokrotonowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
OR46069-25G OR46069-100G
APOSOR46069-25GEA 110 PLN
APOSOR46069-25G APOSOR46069-100G
Kwas 3-metylokrotonowy 98%
Kwas 3-metylokrotonowy
Formuła: C₅H₈O₂
Temp. Wrzenia: 194…195 °C
Temp. topnienia: 65…70 °C
Gęstość: 1,969 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004366
Numer CAS: 541-47-9
Jednostka: 3261
ADR: 8,III