Drukuj
2-(1H-Pyrazol-4-yl)ethanol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR46067-25G OR46067-5G OR46067-1G
APOSOR46067-25GEA 957 PLN
APOSOR46067-25G APOSOR46067-5G APOSOR46067-1G
2-(1H-Pyrazol-4-yl)ethanol 98%
2-(1H-Pyrazol-4-yl)ethanol
Formuła: C₅H₈N₂O
Temp. Wrzenia: 140…145 °C/0,3mmHg
Temp. topnienia: 54…55 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03419343
Numer CAS: 180207-57-2