Drukuj
4-Chloro-2-hydroxybenzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR46050-1G OR46050-5G OR46050-10G OR46050-25G
APOSOR46050-1GEA 182 PLN
APOSOR46050-1G APOSOR46050-5G APOSOR46050-10G APOSOR46050-25G
4-Chloro-2-hydroxybenzonitrile 98%
4-Chloro-2-hydroxybenzonitrile
Formuła: C₇H₄ClNO
Temp. topnienia: 155 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00234255
Numer CAS: 30818-28-1
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III