Drukuj
(R)-(+)-β-Hydroxy-γ-butyrolactone 90%, Technical Grade
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (R)-4-Hydroxydihydrofuran-2(3H)-one
OR4605-1G OR4605-5G OR4605-10G
APOSOR4605-1GEA 691 PLN
APOSOR4605-1G APOSOR4605-5G APOSOR4605-10G
(R)-(+)-β-Hydroxy-γ-butyrolactone 90%, Technical Grade
(R)-(+)-β-Hydroxy-γ-butyrolactone
Formuła: C₄H₆O₃
Temp. Wrzenia: 98…100 °C/0,3mmHg
Gęstość: 1,302 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00211248
Numer CAS: 58081-05-3