Drukuj
2,4-Dimetoksybenzyloamina 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(2,4-Dimethoxyphenyl)methanamine, (2,4-Dimethoxyphenyl)methanamine
OR46045-100G OR46045-250G OR46045-25G
APOSOR46045-100GEA 615 PLN
APOSOR46045-100G APOSOR46045-250G APOSOR46045-25G
2,4-Dimetoksybenzyloamina 95%
2,4-Dimetoksybenzyloamina
Formuła: C₉H₁₃NO₂
Temp. Wrzenia: 143 °C/15mmHg
Gęstość: 1,113 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052393
Numer CAS: 20781-20-8
Jednostka: 2735
ADR: 8,III