Drukuj
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4603-25G OR4603-5G OR4603-100G
APOSOR4603-25GEA 153 PLN
APOSOR4603-25G APOSOR4603-5G APOSOR4603-100G
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran 99%
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Formuła: C₄H₈O₂
Temp. Wrzenia: 80 °C/15mmHg
Gęstość: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064327
Numer CAS: 86087-23-2