Drukuj
Dibromomalonian dietylu
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR46029-100G OR46029-25G
APOSOR46029-100GEA 450 PLN
APOSOR46029-100G APOSOR46029-25G
Dibromomalonian dietylu
Dibromomalonian dietylu
Formuła: C₇H₁₀Br₂O₄
MW: 317.96 g/mol
Temp. Wrzenia: 108…110 °C/4mmHg
Gęstość: 1.68 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015154
Numer CAS: 631-22-1
Numer WE (dawny EINECS): 211-151-9
Jednostka: 1760
ADR: 8 III