Drukuj
2-Nitrobenzyl chloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: α-Chloro-2-nitrotoluen
OR46019-5G OR46019-1G
APOSOR46019-5GEA 356 PLN
APOSOR46019-5G APOSOR46019-1G
2-Nitrobenzyl chloride 98%
2-Nitrobenzyl chloride
Formuła: C₇H₆ClNO₂
Temp. Wrzenia: 127…133 °C/10mmHg
Temp. topnienia: 46…48 °C
Temp. Zapłonu: 112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007185
Numer CAS: 612-23-7
Numer WE (dawny EINECS): 210-300-5
Jednostka: 3261
ADR: 8,II