Drukuj
Resveratrol 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: trans-3,4,5-Trihydroxystilbene, (E)-5-(4-Hydroxystyryl)benzene-1,3-diol
OR46018-100G OR46018-500G OR46018-1KG
APOSOR46018-100GEA 493 PLN
APOSOR46018-100G APOSOR46018-500G APOSOR46018-1KG
Resveratrol 99%
Resveratrol
Formuła: C₁₄H₁₂O₃
Temp. topnienia: 261…267 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00133799
Numer CAS: 501-36-0