Drukuj
4-Aminotetrahydro-2H-thiopyran 1,1-dioxide hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (1,1-Dioxidotetrahydro-2H-thiopyran-4-yl)amine Hydrochloride, 4-Aminotetrahydro-2H-thiopyran 1,1-dioxide hydrochloride hydrochloride, (1,1-Dioxidotetrahydro-2H-thiopyran-4-yl)amine hydrochloride
OR46016-1G OR46016-5G OR46016-25G
APOSOR46016-1GEA 348 PLN
APOSOR46016-1G APOSOR46016-5G APOSOR46016-25G
4-Aminotetrahydro-2H-thiopyran 1,1-dioxide hydrochloride 97%
4-Aminotetrahydro-2H-thiopyran 1,1-dioxide hydrochloride
Formuła: C₅H₁₂ClNO₂S
MW: 185.6700 g/mol
Temp. topnienia: 288…289 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD11114559
Numer CAS: 116529-31-8