Drukuj
1-Bromo-3-metylo-2-buten 90+%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR46013-50G OR46013-250G
APOSOR46013-50GEA 1100 PLN
APOSOR46013-50G APOSOR46013-250G
1-Bromo-3-metylo-2-buten 90+%
1-Bromo-3-metylo-2-buten
Formuła: C₅H₉Br
Temp. Wrzenia: 82…83 °C/150mmHg
Gęstość: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 40 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000242
Numer CAS: 870-63-3
Numer WE (dawny EINECS): 212-799-5
Jednostka: 2920
ADR: 8+3,II