Drukuj
p-Toluenesulphonyl cyanide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR46010-1G OR46010-5G OR46010-25G
APOSOR46010-1GEA 145 PLN
APOSOR46010-1G APOSOR46010-5G APOSOR46010-25G
p-Toluenesulphonyl cyanide 97%
p-Toluenesulphonyl cyanide
Formuła: C₈H₇NO₂S
Temp. Wrzenia: 105…106 °C
Temp. topnienia: 47…50 °C
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00009977
Numer CAS: 19158-51-1
Numer WE (dawny EINECS): 242-849-1
Jednostka: 3261
ADR: 8,II