Drukuj
Bezwodnik tetrachloroftalowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR460073-1KG OR460073-500G OR460073-10KG OR460073-100G
APOSOR460073-1KGEA 1280 PLN
APOSOR460073-1KG APOSOR460073-500G APOSOR460073-10KG APOSOR460073-100G
Bezwodnik tetrachloroftalowy 97%
Bezwodnik tetrachloroftalowy
Formuła: C₈Cl₄O₃
MW: 285.9 g/mol
Temp. Wrzenia: 371
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005920
Numer CAS: 117-08-8
Jednostka: 3077
ADR: 9+EHS III