Drukuj
1-Chloro-2,2-dimethylpropane
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR460072-100G OR460072-25G
APOSOR460072-100GEA 2370 PLN
APOSOR460072-100G APOSOR460072-25G
1-Chloro-2,2-dimethylpropane
1-Chloro-2,2-dimethylpropane
Formuła: C₅H₁₁Cl
Temp. Wrzenia: 84…85 °C
Temp. topnienia: –20 °C
Gęstość: 0,866 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: –9 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000941
Numer CAS: 753-89-9
Numer WE (dawny EINECS): 212-040-8
Jednostka: 1993
ADR: 3,II