Drukuj
2-Metylo-1,3-dioksolan
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR460067-100G OR460067-500G
APOSOR460067-100GEA 1210 PLN
APOSOR460067-100G APOSOR460067-500G
2-Metylo-1,3-dioksolan
2-Metylo-1,3-dioksolan
Formuła: C₄H₈O₂
Temp. Wrzenia: 83 °C/760mmHg
Gęstość: 0,982 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: –2 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003210
Numer CAS: 497-26-7
Jednostka: 1993
ADR: 3,II