Drukuj
2,2-Dichloropropan
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Isopropylidene chloride, Acetone dichloride
OR460063-100G OR460063-25G OR460063-5G
APOSOR460063-100GEA 7080 PLN
APOSOR460063-100G APOSOR460063-25G APOSOR460063-5G
2,2-Dichloropropan
2,2-Dichloropropan
Formuła: C₃H₆Cl₂
MW: 112.99 g/mol
Temp. Wrzenia: 68…69 °C
Temp. topnienia: –35 °C
Gęstość: 1.07 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: –5 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000812
Numer CAS: 594-20-7
Numer WE (dawny EINECS): 209-832-0
Jednostka: 1993
ADR: 3 II