Drukuj
1,4-Dijodobutan
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR460062-100G OR460062-25G
APOSOR460062-100GEA 255 PLN
APOSOR460062-100G APOSOR460062-25G
1,4-Dijodobutan
1,4-Dijodobutan
Formuła: C₄H₈I₂
Temp. Wrzenia: 108…110 °C/10mmHg
Temp. topnienia: 44382 °C
Gęstość: 2,35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001099
Numer CAS: 628-21-7