Drukuj
Chlorek 3-jodobenzoilu
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR460051-25G OR460051-5G
APOSOR460051-25GEA 1720 PLN
APOSOR460051-25G APOSOR460051-5G
Chlorek 3-jodobenzoilu
Chlorek 3-jodobenzoilu
Formuła: C₇H₄ClIO
Temp. Wrzenia: 159…160 °C/23mmHg
Temp. topnienia: 23…25 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02093934
Numer CAS: 1711-10-0
Numer WE (dawny EINECS): 216-979-4
Jednostka: 3261
ADR: 8,II