Drukuj
3-Metylo-1-buten 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR460043-100G OR460043-5G
APOSOR460043-100GEA 2540 PLN
APOSOR460043-100G APOSOR460043-5G
3-Metylo-1-buten 95%
3-Metylo-1-buten
Formuła: C₅H₁₀
Temp. Wrzenia: 20 °C
Gęstość: 0,627 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 57 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008937
Numer CAS: 563-45-1
Jednostka: 2561
ADR: 3,I