Drukuj
3-Jodopropen
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR460034-25G OR460034-5G
APOSOR460034-25GEA 586 PLN
APOSOR460034-25G APOSOR460034-5G
3-Jodopropen
3-Jodopropen
Formuła: C₃H₅I
Temp. Wrzenia: 102…103 °C
Temp. topnienia: –99 °C
Gęstość: 1,832 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 18 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001094
Numer CAS: 556-56-9
Numer WE (dawny EINECS): 209-130-4
Jednostka: 1723
ADR: 3+8,II