Drukuj
3-Phenoxyphenethylamine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR460019-1G OR460019-250MG
APOSOR460019-1GEA 615 PLN
APOSOR460019-1G APOSOR460019-250MG
3-Phenoxyphenethylamine
3-Phenoxyphenethylamine
Formuła: C₁₄H₁₅NO
Temp. Wrzenia: 142 °C
Gęstość: 1.08 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 118468-17-0