Drukuj
Methyl (S)-piperidine-2-carboxylate hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: H-Homopro-OMe·HCl
OR460008-10G OR460008-25G OR460008-5G
APOSOR460008-10GEA 269 PLN
APOSOR460008-10G APOSOR460008-25G APOSOR460008-5G
Methyl (S)-piperidine-2-carboxylate hydrochloride
Methyl (S)-piperidine-2-carboxylate hydrochloride
Formuła: C₇H₁₄ClNO₂
MW: 179.6446 g/mol
Temp. topnienia: 176…177 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00672366
Numer CAS: 18650-39-0