Drukuj
(R)-Piperidine-2-carboxylic acid methyl ester hydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR460007-1G OR460007-5G
APOSOR460007-1GEA 122 PLN
APOSOR460007-1G APOSOR460007-5G
(R)-Piperidine-2-carboxylic acid methyl ester hydrochloride 98%
(R)-Piperidine-2-carboxylic acid methyl ester hydrochloride
Formuła: C₇H₁₄ClNO₂
Temp. topnienia: 159…165 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00237412
Numer CAS: 18650-38-9