Drukuj
2-Chlorobutan
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR460003-100ML OR460003-25ML
APOSOR460003-100MLEA 364 PLN
APOSOR460003-100ML APOSOR460003-25ML
2-Chlorobutan
2-Chlorobutan
Formuła: C₄H₉Cl
MW: 92.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 68…70 °C
Temp. topnienia: –140 °C
Gęstość: 0.873 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: –15 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000871
Numer CAS: 78-86-4
Numer WE (dawny EINECS): 201-151-7
Jednostka: 1127
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,01560