Drukuj
2-Bromo-4-izopropyloanilina
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4598-25G OR4598-5G
APOSOR4598-25GEA 400 PLN
APOSOR4598-25G APOSOR4598-5G
2-Bromo-4-izopropyloanilina
2-Bromo-4-izopropyloanilina
Formuła: C₉H₁₂BrN
MW: 214.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 116…118 °C/3mmHg
Gęstość: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051585
Numer CAS: 51605-97-1
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III