Drukuj
5-Bromo-2-iodotoluene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-4-iodo-3-methylbenzene
OR4595-100G OR4595-250G
APOSOR4595-100GEA 372 PLN
APOSOR4595-100G APOSOR4595-250G
5-Bromo-2-iodotoluene 98%
5-Bromo-2-iodotoluene
Formuła: C₇H₆BrI
MW: 296.93 g/mol
Temp. Wrzenia: 262…265 °C
Gęstość: 2.08 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00060664
Numer CAS: 116632-39-4