Drukuj
2-Bromo-5-jodotoluen
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4591-25G OR4591-5G OR4591-100G
APOSOR4591-25GEA 145 PLN
APOSOR4591-25G APOSOR4591-5G APOSOR4591-100G
2-Bromo-5-jodotoluen
2-Bromo-5-jodotoluen
Formuła: C₇H₆BrI
Temp. Wrzenia: 148 °C/20mmHg
Gęstość: 2,07 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00070749
Numer CAS: 202865-85-8