Drukuj
(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (R)-1-BOC-3-hydroxypiperidine, (R)-tert-Butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, tert-butyl (3R)-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
OR4584-5G OR4584-25G
APOSOR4584-5GEA 110 PLN
APOSOR4584-5G APOSOR4584-25G
(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine 98%
(R)-1-Boc-3-Hydroxypiperidine
Formuła: C₁₀H₁₉NO₃
MW: 201.27 g/mol
Temp. topnienia: 43…50 °C
Temp. Zapłonu: 104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115306
Numer CAS: 143900-43-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III