Drukuj
3,5-Dimethylbenzenesulphonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR4582-1G OR4582-25G OR4582-5G
APOSOR4582-1GEA 131 PLN
APOSOR4582-1G APOSOR4582-25G APOSOR4582-5G
3,5-Dimethylbenzenesulphonyl chloride 97%
3,5-Dimethylbenzenesulphonyl chloride
Formuła: C₈H₉ClO₂S
Temp. topnienia: 90…94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094655
Numer CAS: 2905-27-3
Jednostka: 3261
ADR: 8,II