Drukuj
Kwas metylotiooctowy 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4573-100G OR4573-25G
APOSOR4573-100GEA 2610 PLN
APOSOR4573-100G APOSOR4573-25G
Kwas metylotiooctowy 99%
Kwas metylotiooctowy
Formuła: C₃H₆O₂S
Temp. Wrzenia: 130…137 °C/27mmHg
Temp. topnienia: 13…14 °C
Gęstość: 1,219 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00075444
Numer CAS: 2444-37-3