Drukuj
4-Isopropylcinnamic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(4-Isopropylphenyl)acrylic acid
OR4567-100G OR4567-1G OR4567-50G
APOSOR4567-100GEA 1270 PLN
APOSOR4567-100G APOSOR4567-1G APOSOR4567-50G
4-Isopropylcinnamic acid 98%
4-Isopropylcinnamic acid
Formuła: C₁₂H₁₄O₂
Temp. topnienia: 157…159 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016544
Numer CAS: 3368-21-6