Drukuj
4-Hydroksytiofenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Hydroxybenzenethiol, p-Hydroxythiophenol, 1-Hydroxy-4-mercaptobenzene, 4-Mercaptophenol, 4-Hydroxyphenyl mercaptan, 4-Hydroxybenzene-1-thiol
OR4561-100G OR4561-25G OR4561-5G
APOSOR4561-100GEA 1010 PLN
APOSOR4561-100G APOSOR4561-25G APOSOR4561-5G
4-Hydroksytiofenol 98%
4-Hydroksytiofenol
Formuła: C₆H₆OS
Temp. Wrzenia: 149…150 °C/25mmHg
Temp. topnienia: 33…35 °C
Gęstość: 1,255 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004850
Numer CAS: 637-89-8
Numer WE (dawny EINECS): 211-307-6
Jednostka: 1759
ADR: 8,III