Drukuj
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl N-BOC-4-piperidinecarboxylate, Ethyl N-Boc-piperidine-4-carboxylate
OR4553-100G OR4553-25G OR4553-500G OR4553-1KG
APOSOR4553-100GEA 327 PLN
APOSOR4553-100G APOSOR4553-25G APOSOR4553-500G APOSOR4553-1KG
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester 95+%
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester
Formuła: C₁₃H₂₃NO₄
MW: 257.33 g/mol
Temp. Wrzenia: 120…135 °C/0.5mmHg
Gęstość: 1.046 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01763998
Numer CAS: 142851-03-4