Drukuj
1-Acetylo-4-piperydon 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N-Acetyl-4-piperidone
OR4551-100G OR4551-25G OR4551-5G
APOSOR4551-100GEA 772 PLN
APOSOR4551-100G APOSOR4551-25G APOSOR4551-5G
1-Acetylo-4-piperydon 95+%
1-Acetylo-4-piperydon
Formuła: C₇H₁₁NO₂
Temp. Wrzenia: 152 °C/0,75mmHg
Gęstość: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006190
Numer CAS: 32161-06-1