4-Methoxyindole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Methoxy-1H-indole, Indol-4-yl methyl ether
OR4545-1G
OR4545-25G
OR4545-5G
APOSOR4545-1GEA
116
PLN
APOSOR4545-1G
APOSOR4545-25G
APOSOR4545-5G
4-Methoxyindole 98%
4-Methoxyindole
Formuła:
C₉H₉NO MW: 147.18 g/mol Temp. Wrzenia: 181…183 °C/24mmHg Temp. topnienia: 69…71 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00009737 Numer CAS: 4837-90-5 |