Drukuj
2-(p-Toluenesulphonyl)acetophenone
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Phenyl-2-tosylethanone
OR4544-5G OR4544-1G
APOSOR4544-5GEA 255 PLN
APOSOR4544-5G APOSOR4544-1G
2-(p-Toluenesulphonyl)acetophenone
2-(p-Toluenesulphonyl)acetophenone
Formuła: C₁₅H₁₄O₃S
MW: 274.340 g/mol
Temp. topnienia: 109…110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00026002
Numer CAS: 31378-03-7
Numer WE (dawny EINECS): 250-605-0