Drukuj
2-Jodotoluen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Iodo-2-methylbenzene
OR4542-100G OR4542-1KG OR4542-500G
APOSOR4542-100GEA 621 PLN
APOSOR4542-100G APOSOR4542-1KG APOSOR4542-500G
2-Jodotoluen 98%
2-Jodotoluen
Formuła: C₇H₇I
MW: 218.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 210…212 °C
Gęstość: 1.713 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 90 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001042
Numer CAS: 615-37-2