Drukuj
1-Jodopropan
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Propyl iodide
OR4541-25G OR4541-5G OR4541-100G
APOSOR4541-25GEA 182 PLN
APOSOR4541-25G APOSOR4541-5G APOSOR4541-100G
1-Jodopropan
1-Jodopropan
Formuła: C₃H₇I
Temp. Wrzenia: 101…102 °C
Temp. topnienia: –101 °C
Gęstość: 1,743 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 44 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001095
Numer CAS: 107-08-4
Jednostka: 2392
ADR: 3,III