Drukuj
1-Jodo-3-nitrobenzen 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR4539-100G OR4539-1KG OR4539-500G
APOSOR4539-100GEA 1430 PLN
APOSOR4539-100G APOSOR4539-1KG APOSOR4539-500G
1-Jodo-3-nitrobenzen 95%
1-Jodo-3-nitrobenzen
Formuła: C₆H₄INO₂
Temp. Wrzenia: 280 °C
Temp. topnienia: 35…38 °C
Temp. Zapłonu: 71 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007218
Numer CAS: 645-00-1
Jednostka: 2926
ADR: 4.1+6.1,III