Drukuj
3-Jodobenzoesan etylu
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Iodobenzoic acid ethyl ester
OR4534-100G OR4534-500G
APOSOR4534-100GEA 400 PLN
APOSOR4534-100G APOSOR4534-500G
3-Jodobenzoesan etylu
3-Jodobenzoesan etylu
Formuła: C₉H₉IO₂
MW: 276.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 160…161 °C/38mmHg
Gęstość: 1.66 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00044769
Numer CAS: 58313-23-8