Drukuj
Pikolinian etylu
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 2-pyridinecarboxylate, Ethyl 2-picolinate
OR4533-100G OR4533-10G
APOSOR4533-100GEA 334 PLN
APOSOR4533-100G APOSOR4533-10G
Pikolinian etylu
Pikolinian etylu
Formuła: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 240…241 °C
Temp. topnienia: 44256 °C
Gęstość: 1.119 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006292
Numer CAS: 2524-52-9
Numer WE (dawny EINECS): 219-758-0