Drukuj
5-Bromo-1-indanon 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR4530-5G OR4530-100G OR4530-25G
APOSOR4530-5GEA 110 PLN
APOSOR4530-5G APOSOR4530-100G APOSOR4530-25G
5-Bromo-1-indanon 98%
5-Bromo-1-indanon
Formuła: C₉H₇BrO
Temp. topnienia: 125…129 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082718
Numer CAS: 34598-49-7