Drukuj
Chlorek 3-chlorobenzoilu 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR4528-100G OR4528-25G OR4528-500G
APOSOR4528-100GEA 144 PLN
APOSOR4528-100G APOSOR4528-25G APOSOR4528-500G
Chlorek 3-chlorobenzoilu 99%
Chlorek 3-chlorobenzoilu
Formuła: C₇H₄Cl₂O
Temp. Wrzenia: 224…225 °C
Gęstość: 1,368 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000671
Numer CAS: 618-46-2
Numer WE (dawny EINECS): 210-552-6
Jednostka: 3265
ADR: 8,II